Läs mer
Fisherbrand™ Individuella cylindriska kalibreringsvikter av rostfritt stål, klass F1
Produktkod. 15565049 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Vikt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
1 enhet
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vikt (metrisk) unitSize
15565049 1 g 1 enhet
15535059 200 g 1 enhet
15545059 500 g 1 enhet
15595049 10 g 1 enhet
15575049 2 g 1 enhet
15575059 5 kg 1 enhet
15585049 5 g 1 enhet
15545189 10 kg 1 enhet
15555059 1 kg 1 enhet
15565059 2 kg 1 enhet
15525059 100 g 1 enhet
15515059 50 g 1 enhet
15505059 20 g 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 15565049
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrera massor av klass II och III vågar. Fisherbrand™ Cylindriska kalibreringsvikter av klass F1 rostfritt stål är avsedda för användning vid verifiering eller kalibrering av vikter i klass F2 och för användning med våginstrument med speciell noggrannhet.
  • Klass F1 kalibreringsvikt i rostfritt stål
  • I enlighet med OIML R111
Specifikationer
Klassificering F1
Material Rostfritt stål
Vikt (metrisk) 1 g
Massa 1 g
Form Cylindrisk