Läs mer
Fisherbrand™ Individuella cylindriska kalibreringsvikter av rostfritt stål, klass F1
Produktkod. 15595049 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Vikt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
1 enhet
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vikt (metrisk) unitSize
15595049 10 g 1 enhet
15565049 1 g 1 enhet
15535059 200 g 1 enhet
15545059 500 g 1 enhet
15575049 2 g 1 enhet
15575059 5 kg 1 enhet
15585049 5 g 1 enhet
15545189 10 kg 1 enhet
15555059 1 kg 1 enhet
15565059 2 kg 1 enhet
15525059 100 g 1 enhet
15515059 50 g 1 enhet
15505059 20 g 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 15595049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    670.00 SEK
    515.00 SEK / 1 enheter
    Save 155.00 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 22-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrera massor av klass II och III vågar. Fisherbrand™ Cylindriska kalibreringsvikter av klass F1 rostfritt stål är avsedda för användning vid verifiering eller kalibrering av vikter i klass F2 och för användning med våginstrument med speciell noggrannhet.
  • Klass F1 kalibreringsvikt i rostfritt stål
  • I enlighet med OIML R111
Specifikationer
Klassificering F1
Material Rostfritt stål
Vikt (metrisk) 10 g
Massa 10 g
Form Cylindrisk