Läs mer
Fisherbrand™ Individuella cylindriska kalibreringsvikter i rostfritt stål, klass F1 med certifikat
Produktkod. 15505079 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Vikt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
1 enhet
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
15505079 1 g 1 enhet
15585079 500 g 1 enhet
15535079 10 g 1 enhet
15575079 200 g 1 enhet
15595079 1 kg 1 enhet
15545079 20 g 1 enhet
15555079 50 g 1 enhet
15555189 10 kg 1 enhet
15565079 100 g 1 enhet
15525079 5 g 1 enhet
15515089 5 kg 1 enhet
15515079 2 g 1 enhet
15505089 2 kg 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 15505079
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1059.61 SEK
    645.00 SEK / Paket med 1
    Save 414.61 SEK
    39% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrera massor av klass II och III vågar. Fisherbrand™ Klass F1 individuella cylindriska kalibreringsvikter av rostfritt stål är avsedda för användning vid verifiering eller kalibrering av klass F2 vikter och för användning med våginstrument med speciell noggrannhet.
  • Klass F1 kalibreringsvikt i rostfritt stål
  • Levereras med ett kalibreringscertifikat som garanterar spårbarhet
  • I enlighet med OIML R111
Specifikationer
Klassificering F1
Material Rostfritt stål
Vikt (metrisk) 1 g
Massa 1 g
Form Cylindrisk