Läs mer
Fisherbrand™ Individuella cylindriska kalibreringsvikter i rostfritt stål, klass F1 med certifikat
Artikelnummer. 15565079 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Vikt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Packungsgröße:
1 enhet
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vikt (metrisk) Packungsgröße
15565079 100 g 1 enhet
15585079 500 g 1 enhet
15535079 10 g 1 enhet
15575079 200 g 1 enhet
15595079 1 kg 1 enhet
15545079 20 g 1 enhet
15555079 50 g 1 enhet
15555189 10 kg 1 enhet
15525079 5 g 1 enhet
15515089 5 kg 1 enhet
15515079 2 g 1 enhet
15505089 2 kg 1 enhet
15505079 1 g 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15565079
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1225.00 SEK
    945.00 SEK / Paket med 1
    Save 280.00 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kalibrera massor av klass II och III vågar. Fisherbrand™ Klass F1 individuella cylindriska kalibreringsvikter av rostfritt stål är avsedda för användning vid verifiering eller kalibrering av klass F2 vikter och för användning med våginstrument med speciell noggrannhet.
  • Klass F1 kalibreringsvikt i rostfritt stål
  • Levereras med ett kalibreringscertifikat som garanterar spårbarhet
  • I enlighet med OIML R111
Spezifikation
Klassificering F1
Material Rostfritt stål
Vikt (metrisk) 100 g
Massa 100 g
Form Cylindrisk
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.