Läs mer
Fisherbrand™ Individuella cylindriska kalibreringsvikter i rostfritt stål, klass F1 med certifikat
Produktkod. 15575079 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Vikt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
1 enhet
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
15575079 200 g 1 enhet
15585079 500 g 1 enhet
15535079 10 g 1 enhet
15595079 1 kg 1 enhet
15545079 20 g 1 enhet
15555079 50 g 1 enhet
15555189 10 kg 1 enhet
15565079 100 g 1 enhet
15525079 5 g 1 enhet
15515089 5 kg 1 enhet
15515079 2 g 1 enhet
15505089 2 kg 1 enhet
15505079 1 g 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 15575079
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1490.00 SEK
    1150.00 SEK / Paket med 1
    Save 340.00 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 18-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrera massor av klass II och III vågar. Fisherbrand™ Klass F1 individuella cylindriska kalibreringsvikter av rostfritt stål är avsedda för användning vid verifiering eller kalibrering av klass F2 vikter och för användning med våginstrument med speciell noggrannhet.
  • Klass F1 kalibreringsvikt i rostfritt stål
  • Levereras med ett kalibreringscertifikat som garanterar spårbarhet
  • I enlighet med OIML R111
Specifikationer
Klassificering F1
Material Rostfritt stål
Vikt (metrisk) 200 g
Massa 200 g
Form Cylindrisk