Läs mer
Fisherbrand™ Individuella cylindriska kalibreringsvikter i rostfritt stål, klass F1 med certifikat
Produktkod. p-7083555 Handla allt Fisherbrand Produkter
Vikt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 15585079
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrera massor av klass II och III vågar. Fisherbrand™ Klass F1 individuella cylindriska kalibreringsvikter av rostfritt stål är avsedda för användning vid verifiering eller kalibrering av klass F2 vikter och för användning med våginstrument med speciell noggrannhet.
  • Klass F1 kalibreringsvikt i rostfritt stål
  • Levereras med ett kalibreringscertifikat som garanterar spårbarhet
  • I enlighet med OIML R111
Specifikationer
Klassificering F1
Material Rostfritt stål
Vikt (metrisk) 500 g
Massa 500 g
Form Cylindrisk