Läs mer
Fisherbrand™ Individuella cylindriska kalibreringsvikter av rostfritt stål, klass F2
Produktkod. 15545139 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Vikt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
1 enhet
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
15545139 1 g 1 enhet
15565149 10 g 1 enhet
15565169 500 g 1 enhet
15565189 10 kg 1 enhet
15585139 2 g 1 enhet
15585159 100 g 1 enhet
15585179 5 kg 1 enhet
15545159 50 g 1 enhet
15545179 2 kg 1 enhet
15525169 200 g 1 enhet
15525149 5 g 1 enhet
15505179 1 kg 1 enhet
15505159 20 g 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 15545139
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    384.00 SEK
    296.00 SEK / Paket med 1
    Save 88.00 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med vågar av hög noggrannhet klass II. Fisherbrand™ Klass F2 rostfria kalibreringsvikter är också avsedda för användning i viktiga kommersiella transaktioner, såsom de som involverar ädelmetaller och stenar.
  • Klass F2 kalibreringsvikt i rostfritt stål
  • Vikter avsedda att användas vid verifiering eller kalibrering av klass M 1 och eventuellt klass M 2 vikter
  • I enlighet med OIML R111
Specifikationer
Klassificering F2
Material Rostfritt stål
Vikt (metrisk) 1 g
Massa 1 g
Form Cylindrisk