Läs mer
Fisherbrand™ Individuella cylindriska kalibreringsvikter av rostfritt stål, klass F2
Produktkod. 15565189 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Vikt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
1 enhet
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
15565189 10 kg 1 enhet
15565149 10 g 1 enhet
15565169 500 g 1 enhet
15585139 2 g 1 enhet
15585159 100 g 1 enhet
15585179 5 kg 1 enhet
15545139 1 g 1 enhet
15545159 50 g 1 enhet
15545179 2 kg 1 enhet
15525169 200 g 1 enhet
15525149 5 g 1 enhet
15505179 1 kg 1 enhet
15505159 20 g 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 15565189
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8260.00 SEK
    6325.00 SEK / 1 enheter
    Save 1935.00 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 29-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med vågar av hög noggrannhet klass II. Fisherbrand™ Klass F2 rostfria kalibreringsvikter är också avsedda för användning i viktiga kommersiella transaktioner, såsom de som involverar ädelmetaller och stenar.
  • Klass F2 kalibreringsvikt i rostfritt stål
  • Vikter avsedda att användas vid verifiering eller kalibrering av klass M 1 och eventuellt klass M 2 vikter
  • I enlighet med OIML R111
Specifikationer
Klassificering F2
Material Rostfritt stål
Vikt (metrisk) 10 kg
Massa 10 kg
Form Cylindrisk