Läs mer
Fisherbrand™ Individuella cylindriska kalibreringsvikter av rostfritt stål, klass F2 med certifikat
Produktkod. 15555179 Handla allt Fisherbrand Produkter
Vikt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 15555179
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med vågar av hög noggrannhet klass II. Fisherbrand™ Klass F2 rostfria kalibreringsvikter är också avsedda för användning i viktiga kommersiella transaktioner, såsom de som involverar ädelmetaller och stenar.
  • Klass F2 kalibreringsvikt i rostfritt stål
  • Vikter avsedda att användas vid verifiering eller kalibrering av klass M 1 och eventuellt klass M 2 vikter
  • Levereras med ett kalibreringscertifikat som garanterar spårbarhet
  • I enlighet med OIML R111
Specifikationer
Klassificering F2
Material Rostfritt stål
Vikt (metrisk) 2 kg
Massa 2 kg
Form Cylindrisk