Läs mer
Fisherbrand™ Individuella cylindriska kalibreringsvikter i rostfritt stål, klass M1
Produktkod. 15505169 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Vikt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
1 enhet
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vikt (metrisk) unitSize
15505169 100 g 1 enhet
15565139 1 g 1 enhet
15565159 50 g 1 enhet
15565179 2 kg 1 enhet
15585149 10 g 1 enhet
15585169 500 g 1 enhet
15585189 10 kg 1 enhet
15545149 5 g 1 enhet
15545169 200 g 1 enhet
15525179 1 kg 1 enhet
15525159 20 g 1 enhet
15505189 5 kg 1 enhet
15505149 2 g 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 15505169
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med vågar av medelhög noggrannhet klass III. Fisherbrand™ Klass M1 rostfria kalibreringsvikter är idealiska för verifiering eller kalibrering av klass M2 vikter.
  • Klass M1 kalibreringsvikt i rostfritt stål
  • I enlighet med OIML R111
Specifikationer
Klassificering M1
Material Rostfritt stål
Vikt (metrisk) 100 g
Massa 100 g
Form Cylindrisk