Läs mer
Fisherbrand™ Individuella cylindriska kalibreringsvikter i rostfritt stål, klass M1
Handla allt Fisherbrand ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Klassificering | M1 |
| Material | Rostfritt stål |
| Vikt (metrisk) | 10 kg |
| Massa | 10 kg |
| Form | Cylindrisk |