Läs mer
Fisherbrand™ Individuella bladkalibreringsvikter av rostfritt stål, klass E2
Produktkod. 15545089 Handla allt Fisherbrand Produkter
Vikt (metrisk):
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 15545089
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrera vikter med lägre noggrannhetsklasser. Fisherbrand™ Klass E2 individuella bladkalibreringsvikter av rostfritt stål är avsedda för användning vid verifiering eller kalibrering av klass F1-vikter och för användning med våginstrument av speciell noggrannhetsklass I.
  • Klass E2 kalibreringsvikt
  • I enlighet med OIML R111
Specifikationer
Klassificering E2
Material Rostfritt stål
Vikt (metrisk) 5 mg
Massa 5 mg