Läs mer
Fisherbrand™ Individuella bladkalibreringsvikter av rostfritt stål, klass E2
Produktkod. 15565089 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Vikt (metrisk):
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
1 enhet
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
15565089 20 mg 1 enhet
15535089 2 mg 1 enhet
15575089 50 mg 1 enhet
15585089 100 mg 1 enhet
15595089 200 mg 1 enhet
15545089 5 mg 1 enhet
15555089 10 mg 1 enhet
15525089 1 mg 1 enhet
15505099 500 mg 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15565089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    424.00 SEK
    325.00 SEK / 1 enheter
    Save 99.00 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 09-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrera vikter med lägre noggrannhetsklasser. Fisherbrand™ Klass E2 individuella bladkalibreringsvikter av rostfritt stål är avsedda för användning vid verifiering eller kalibrering av klass F1-vikter och för användning med våginstrument av speciell noggrannhetsklass I.
  • Klass E2 kalibreringsvikt
  • I enlighet med OIML R111
Specifikationer
Klassificering E2
Material Rostfritt stål
Vikt (metrisk) 20 mg
Massa 20 mg