Läs mer
Fisherbrand™ Klass E2 individuell kalibreringsvikt av rostfritt ståltråd med certifikat
Produktkod. 15555099 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Vikt (metrisk):
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
1 enhet
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
15555099 20 mg 1 enhet
15535099 5 mg 1 enhet
15575099 100 mg 1 enhet
15565099 50 mg 1 enhet
15545099 10 mg 1 enhet
15585099 200 mg 1 enhet
15595099 500 mg 1 enhet
15525099 2 mg 1 enhet
15515099 1 mg 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15555099
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    849.87 SEK
    620.00 SEK / Paket med 1
    Save 229.87 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrera vikter av klasser med lägre noggrannhet. Fisherbrand™ Klass E2 individuella kalibreringsvikter för rostfritt ståltråd är avsedda för användning vid verifiering eller kalibrering av klass F1-vikter och för användning med väginstrument av särskild noggrannhet klass I.
  • Klass E2 kalibreringsvikt
  • I enlighet med OIML R111
  • Levereras med ett kalibreringscertifikat som garanterar spårbarhet
Specifikationer
Klassificering E2
Material Rostfritt stål
Vikt (metrisk) 20 mg
Massa 20 mg