Description
- Finns för två olika kapaciteter
- Tillhandahålls individuellt
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Transparent/Vit |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Transferpette/Transferpette S |
| Material | Polypropen, rostfritt stål |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Pipettställ |
| För användning med (utrustning) | Pipetter 500 till 5000μ L |
| Bredd (engelska) | 4,5 tum. |
| Show More |