Beskrivning
- Finns för två olika kapaciteter
- Tillhandahålls individuellt
Specifikationer
Specifikationer
| Justerbart spetsavstånd | Nej |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Transparent/Vit |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Transferpette Elektronisk enkelkanalspipett |
| Material | Polypropen, rostfritt stål |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Pipettställ |
| För användning med (utrustning) | Pipetter upp till 1000 μL |
| Visa mer |