Läs mer
Wheaton™ Individuellt inslagna sterila skuggor
Produktkod. 16671784 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 ml
100 ml
250 ml
Färg:
Blått
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 16671784
Brand: Wheaton™ 327135
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för säker provinsamling och transport i en enda behållare, eliminerar risken för korskontaminering.
  • Finns i 3 storlekar: 30 mL, 100 mL och 250 mL
  • Stöder livsmedelsindustrin och läkemedelskrav
  • Testad i enlighet med BS EN 14254 för säker, läckagefri prestanda
  • Handtaget knäpps av snyggt efter provtagning för enkel transport
  • Lång handtagslängd rymmer de flesta provtagningstillämpningar
  • Val av klar och blå polystyren
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Individuellt inslagna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dipper
Beskrivning Individuellt inslagna
Stängningsmaterial Metall
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Färg Blått
Kvantitet 50/Pk.
Längd (metrisk) 385 mm