Läs mer
Wheaton™ Individuellt inslagna sterila skuggor
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 ml
100 ml
250 ml
Färg:
Blått
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Description
- Finns i 3 storlekar: 30 mL, 100 mL och 250 mL
- Stöder livsmedelsindustrin och läkemedelskrav
- Testad i enlighet med BS EN 14254 för säker, läckagefri prestanda
- Handtaget knäpps av snyggt efter provtagning för enkel transport
- Lång handtagslängd rymmer de flesta provtagningstillämpningar
- Val av klar och blå polystyren
- Steriliserad med gammabestrålning
- Individuellt inslagna
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Dipper |
| Beskrivning | Individuellt inslagna |
| Stängningsmaterial | Metall |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Färg | Klart |
| Kvantitet | 50/Pk. |
| Längd (metrisk) | 385 mm |