Läs mer
Wheaton™ Individuellt inslagna sterila skuggor
Produktkod. 16691784 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 ml
100 ml
250 ml
Färg:
Blått
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg Förpackningsstorlek
16691784 250 ml Blått Paket med 50
16651784 30 ml Blått Paket med 50
16661784 30 ml Klart -
16671784 100 ml Blått -
16681784 100 ml Klart -
16601794 250 ml Klart -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16691784 Leverantör Wheaton™ Leverantörsnummer 360239
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1974.50 SEK
    1786.03 SEK / Paket med 50
    Save 188.47 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-02-2027
Idealisk för säker provinsamling och transport i en enda behållare, eliminerar risken för korskontaminering.
  • Finns i 3 storlekar: 30 mL, 100 mL och 250 mL
  • Stöder livsmedelsindustrin och läkemedelskrav
  • Testad i enlighet med BS EN 14254 för säker, läckagefri prestanda
  • Handtaget knäpps av snyggt efter provtagning för enkel transport
  • Lång handtagslängd rymmer de flesta provtagningstillämpningar
  • Val av klar och blå polystyren
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Individuellt inslagna
Specifikationer
Produkttyp Dipper
Beskrivning Individuellt inslagna
Stängningsmaterial Metall
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Färg Blått
Kvantitet 50/Pk.
Längd (metrisk) 385 mm