Läs mer
Wheaton™ Individuellt inslagna sterila skuggor
Produktkod. p-7193328 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 ml
100 ml
250 ml
Färg:
Blått
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg Förpackningsstorlek
16651784 30 ml Blått Paket med 50
16661784 30 ml Klart -
16671784 100 ml Blått -
16681784 100 ml Klart -
16691784 250 ml Blått Paket med 50
16601794 250 ml Klart -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16651784 Leverantör Wheaton™ Leverantörsnummer 327130
Idealisk för säker provinsamling och transport i en enda behållare, eliminerar risken för korskontaminering.
  • Finns i 3 storlekar: 30 mL, 100 mL och 250 mL
  • Stöder livsmedelsindustrin och läkemedelskrav
  • Testad i enlighet med BS EN 14254 för säker, läckagefri prestanda
  • Handtaget knäpps av snyggt efter provtagning för enkel transport
  • Lång handtagslängd rymmer de flesta provtagningstillämpningar
  • Val av klar och blå polystyren
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Individuellt inslagna
Specifikationer
Produkttyp Dipper
Beskrivning Individuellt inslagna
Stängningsmaterial Plast
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Färg Blått
Kvantitet 50/Pk.
Längd (metrisk) 385 mm