Läs mer
MedChemExpress Indo-1 AM
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Molekylvikt (g/mol) | 1009.91 g/mol |
| CAS | 112926-02-0 |
| Synonym | Indo-1 Acetoxymethyl ester |