Läs mer
Molecular Probes™ Indo-1, AM, cellpermeant
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Beskrivning
Indo-1, AM är en intracellulär kalciumindikator med hög affinitet ( Kd∼ 0,23 μM) som är ratiometrisk och UV-ljus —exciterbar. Denna acetoximetyl (AM) esterform är användbar för icke-invasiv intracellulär laddning och finns även i en 1 mg förpackning (I-1203) och en speciell förpackning (I-1223).
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 1 mM |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Cellviabilitet och proliferation, Flödescytometri |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, Mikrofotometer, Flödescytometer |
| Produkttyp | Kalciumindikator |
| Typ av färg | Fluorescerande färgämnesbaserad |
| Kvantitet | 1 mL |
| Frakt skick | Rumstemperatur |