Läs mer
Molecular Probes™ Indo-1, AM, cellpermeant - Specialförpackning
Kvantitet:
20 x 50 μg
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
Denna cellgenomsläppliga indo-1, AM är en UV-—ljusexciterbar, ratiometrisk Ca 2+ indikator. Emissionsmaximum för indo-1 skiftar från∼ 475 nm i Ca 2+ -fritt medium till∼ 400 nm när färgämnet är mättat med Ca 2+ . Denna AM-esterform av färgämnet är tillgänglig i 1 mg mängder (I-1203) och i 1 mM lösning (I-1226). En cellimpermeant pentakalium (F-1202) saltform av färgämnet är också tillgänglig.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Cellviabilitet, proliferation och cellulär avbildning, Flödescytometri |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, Mikrofotometer, Flödescytometer |
| Produkttyp | Indo-1 AM |
| Typ av färg | Fluorescerande färgämnesbaserad |
| Form | Solid |
| Kvantitet | 20 x 50 μg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |