Läs mer
Indocyanin grön, MP Biomedicals™
Produktkod. 11403222 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403222 5 mg 5mg
11413222 25 mg 25mg
11423222 50 mg 50mg
11433222 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11403222 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215502005
Kemiska identifierare
CAS 3599-32-4
Molekylformel C43H47N2NaO6S2
Molekylvikt (g/mol) 774.967
MDL-nummer MFCD00013078
InChI-nyckel MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M
Synonym Cardiogreen, Fax green
PubChem CID 132274068
ChEBI CHEBI:31696
IUPAC-namn natrium;4-[(2E)-2-[(2E,4E,6Z)-7-[1,1-dimetyl-3-(4-sulfonatobutyl)benso[e]indol-3-ium-2-yl]hepta-2,4,6-trienyliden]-1,1-dimetylbenso[e]indolan-1-yl]butat
LEDER CC1(C(=[N+](C2=C1C3=CC=CC=C3C=C2)CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC=CC=CC=C4C(C5=C(N4CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC6=CC=CC=C65)(C)C)C.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indocyanine green
Analysprocentintervall ∽ 90%
Formel vikt 774.98
Färg Klart
Kvantitet 5 mg
Fysisk form Kristallint pulver