Läs mer
Indoine blå, Thermo Scientific™
Produktkod. 15402152 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15402152 1 g 1g
10631273 5 g 5g
10181092 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15402152 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 365330010
Kemiska identifierare
CAS 4569-88-4
Molekylformel C30H24ClN5O
Molekylvikt (g/mol) 506.01
MDL-nummer MFCD00011924
InChI-nyckel SCMDRBZEIUMBBQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 9575841
LEDER [Cl-].CC1=CC2=NC3=CC(C)=C(N)C=C3[N+](C3=CC=CC=C3)=C2C=C1N\N=C1/C(=O)C=CC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indoine Blue
Infrarött spektrum Authentic
IUPAC-namn 3-amino-2,8-dimetyl-7-{2-[(lZ)-2-oxo-1,2-dihydronaftalen-1-yliden]hydrazin-1-yl}-5-fenyl-5A-5-fenazin-5-yliumklorid
Lambda Max 595 to 601nm (0.001% in methanol)
Formel vikt 506.01
Förlust vid torkning 10% max. (110°C, 1 h)
Kvantitet 1 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.