Läs mer
(-)-Indolactam V, MedChemExpress
Beskrivning
(-)-Indolactam V is a PKC activator, with Kis of 3.36 nM, 1.03 μM for η-CRD2 (PKCη surrogate peptide), γ-CRD2 (PKCγ surrogate peptide), and Kds of 5.5 nM (η-C1B), 7.7 nM (ε-C1B), 8.3 nM (δ-C1B), 18.9 nM (β-C1A-long), 20.8 nM (α-C1A-long), 137 nM (β-C1B), 138 nM (γ-C1A), 213 nM (γ-C1B), and has antitumor activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Indolactam V |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 90365-57-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H23N3O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | Indolactam V |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (165.90 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |