Läs mer
Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetic-2,2-d2 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1 H-Indole-3-acetic acid 2,4,5,6,7,alpha,alpha-d7 |
| CAS | 1173020-21-7 |
| Molekylformel | C10 2H7 H2 N O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 2,2-Dideuterio-2-(2,4,5,6,7-pentadeuterio-1 H-indol-3-yl)acetic acid, 1 H-Indole-3-acetic acid D7, 1 H-Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetic-α,α-d2 acid, 2-(3-Indolyl-2,4,5,6,7-d5)acetic-α,α-d2 acid, 3-Indolylacetic acid-d7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11 H,5H2,(H,12,13)/i1D,2 D,3 D,4 D,5D2,6 D |
| LEDER | [2 H]c1[nH]c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c1C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2-dideuterio-2-(2,4,5,6,7-pentadeuterio-1 H-indol-3-yl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.23 |
| Formel vikt | 182.1073 g/mol |
| Visa mer |