Läs mer
Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetic-Alpha,Alpha-d2 Acid, TRC
Produktkod. 30404736
Change view
Kvantitet:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30404736 1 mg
30397955 2 mg
30400891 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30404736 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI5773411MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1173020-21-7
Molekylformel C10 2H7 H2 N O2
Molekylvikt (g/mol) 182.23
Synonym 2,2-Dideuterio-2-(2,4,5,6,7-pentadeuterio-1H-indol-3-yl)acetic acid, 1H-Indole-3-acetic acid D7, 1H-Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetic-α,α-d2 acid, 2-(3-Indolyl-2,4,5,6,7-d5)acetic-α,α-d2 acid, 3-Indolylacetic acid-d7
IUPAC-namn 2,2-dideuterio-2-(2,4,5,6,7-pentadeuterio-1H-indol-3-yl)acetic acid
LEDER [2H]c1[nH]c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1C([2H])([2H])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Indole-3-acetic acid 2,4,5,6,7,alpha,alpha-d7
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)/i1D,2D,3D,4D,5D2,6D
Formel vikt 182.1073