Läs mer
Indole-2-carboxaldehyde, 97%
Produktkod. 15400878
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15400878 1 g 1g
15420878 250 mg 250mg
15410878 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15400878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54638.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19005-93-7 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Indol-2-karboxaldehyd är en användbar starter i indol- och naturproduktkemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Indol-2-karboxaldehyd är en användbar
starter i indol- och naturproduktkemi.
Löslighet Löslig i
metanol.
Anmärkningar
Luftkänslig. Starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel är oförenliga. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19005-93-7
Molekylformel C9H7NO
Molekylvikt (g/mol) 145.16
MDL-nummer MFCD03001425
InChI-nyckel SBNOTUDDIXOFSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-2-carboxaldehyde, 1h-indole-2-carboxaldehyde, indole-2-carbaldehyde, 2-formylindole, 2-formyl-1h-indole, 1h-indolecarboxaldehyde, unii-r5n9cd7dlm, r5n9cd7dlm, methanol, 2h-indol-2-ylidene-, 1e-9ci, indolaldehyd
PubChem CID 96389
IUPAC-namn 1H-indol-2-karbaldehyd
LEDER O=CC1=CC2=CC=CC=C2N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indole-2-carboxaldehyde
Smältpunkt 138°C to 142°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in Methanol.
Formel vikt 145.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.