Läs mer
Indole-2-carboxylic Acid-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indole-2-carboxylic Acid-13C |
| CAS | 1216839-31-4 |
| Molekylformel | C813CH7NO2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-Carboxyindole-13C, 2-Indolylformic Acid-13C, NSC 16598-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5,10H,(H,11,12)/i9+1 |
| LEDER | O[13C](C(N1)=CC2=C1C=CC=C2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.15 |