Läs mer
Indol-2-karboxylsyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-148453 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 10676312
Brand: Thermo Scientific Acros 122200100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1477-50-5 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1477-50-5
Molekylformel C9H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 161.16
MDL-nummer MFCD00005611
InChI-nyckel HCUARRIEZVDMPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-2-carboxylic acid, 2-carboxyindole, 2-indolecarboxylic acid, indol-2-carboxylic acid, 1h-indolecarboxylic acid, indole-2-carboxylate, 2-indolylformic acid, 2-indole carboxylic acid, 1h-indol-2-carbons, carboxyindole
PubChem CID 72899
IUPAC-namn 1H-indol-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indole-2-carboxylic acid
Namnnotering 99%
Smältpunkt 205.0°C to 209.0°C
Färg Brun till vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Beilstein 22, 61
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether
Formel vikt 161.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Indole-2-carboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.