Läs mer
Indol-2-karboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 1477-50-5 |
| Molekylformel | C9 H7 N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1H-Indole-2-carboxylic acid, Indole-2-carboxylic acid (7CI,8CI), 2-Carboxyindole, 2-Indolylformic acid, NSC 16598 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5,10H,(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)c1cc2ccccc2[nH]1 |
| IUPAC-namn | 1H-indol-2-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.16 |
| Formel vikt | 161.0477 |