Läs mer
Indole-3-ättiksyra, 98+%
Beskrivning
Det appliceras som växttillväxthormon. är en inducerare av växtcellsförlängning och -delning som visat sig orsaka okontrollerad tillväxt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
visat sig orsaka okontrollerad tillväxt.
Löslighet
Löslig i etanol (50 mg/ml), metanol, DMSO och kloroform (sparsamt). Olösligt i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvaras vid -°20 C. oförenligt med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indole-3-acetic acid |
| Smältpunkt | ∼167 °C (dekomposition) |
| Flampunkt | 171 °C (339 °F) |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 143358 |
| Känslighet | Ljuskänslig |
| Merck Index | 14,4964 |
| Löslighetsinformation | Löslig i etanol (50 mg/ml), metanol, DMSO och kloroform (sparsamt). Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 175.19 |
| Procent renhet | ≥98% |
Säkerhet och hantering
- Indole-3-acetic acid
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 1H-Indole-3-acetic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.