Läs mer
Indole-3-ättiksyra, 98+%
Produktkod. 11473194
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473194 500 g 500g
11448880 5 g 5g
11453194 25 g 25g
11463194 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11473194 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10556.36
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
CAS: 87-51-4 | C10H9NO2 | 175,19 g/mol
Det appliceras som växttillväxthormon. är en inducerare av växtcellsförlängning och -delning som visat sig orsaka okontrollerad tillväxt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer Det appliceras som växttillväxthormon. är en inducerare av växtcellsförlängning och -delning som
visat sig orsaka okontrollerad tillväxt.
Löslighet
Löslig i etanol (50 mg/ml), metanol, DMSO och kloroform (sparsamt). Olösligt i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvaras vid -°20 C. oförenligt med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-51-4
Molekylformel C10H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 175.19
MDL-nummer MFCD00005636
InChI-nyckel SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-3-acetic acid, 3-indoleacetic acid, heteroauxin, indoleacetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 2-1h-indol-3-yl acetic acid, rhizopin, 1h-indol-3-ylacetic acid, indol-3-ylacetic acid, rhizopon a
PubChem CID 802
ChEBI CHEBI:16411
IUPAC-namn 2-(lH-indol-3-yl)ättiksyra
LEDER OC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indole-3-acetic acid
Smältpunkt ∼167 °C (dekomposition)
Flampunkt 171 °C (339 °F)
Kvantitet 500 g
Beilstein 143358
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,4964
Löslighetsinformation Löslig i etanol (50 mg/ml), metanol, DMSO och kloroform (sparsamt). Olöslig i vatten.
Formel vikt 175.19
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Indole-3-acetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Indole-3-acetic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.