Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indole-3-acetic acid |
| Namnnotering | Molekylärbiologi och cellbiologi |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 175.19 |
| Procent renhet | 0.992 |
| Fysisk form | Pulver |