Läs mer
Indol-3-ättiksyra, 99,2 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11338869 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11338869 100 g 100g
11318869 5 g 5g
11328869 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11338869 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210203780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2800.00 SEK
    2664.03 SEK / 100g
    Save 135.97 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 87-51-4
Molekylformel C10H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 175.19
MDL-nummer MFCD00005636
InChI-nyckel SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-3-acetic acid, 3-indoleacetic acid, heteroauxin, indoleacetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 2-1h-indol-3-yl acetic acid, rhizopin, 1h-indol-3-ylacetic acid, indol-3-ylacetic acid, rhizopon a
PubChem CID 802
ChEBI CHEBI:16411
IUPAC-namn 2-(lH-indol-3-yl)ättiksyra
LEDER OC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indole-3-acetic acid
Namnnotering Molekylärbiologi och cellbiologi
Färg Vitt
Kvantitet 100 g
Formel vikt 175.19
Procent renhet 0.992
Fysisk form Pulver