Läs mer
Indole-3-acetic Acid, Millipore™
Produktkod. 10485311
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10485311 100 g 100g
10046580 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10485311 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1003530100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-51-4
Specifikationer
Smältpunkt 167°C to 170°C
MDL-nummer MFCD00005636
Kvantitet 100 g
Synonym Indole-3-acetic acid, JAA, Heteroauxine, Indole-3-acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 175.18