Läs mer
Indol-3-acetonitril, TRC
Produktkod. 17993035
Change view
Kvantitet:
250 mg
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17993035 5 g
17935035 10 g
17950605 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17993035 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI5773555G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 771-51-7
Molekylformel C10 H8 N2
Molekylvikt (g/mol) 156.18
Synonym Indole-3-acetonitrile, 3-Indoleacetonitrile
IUPAC-namn 2-(1H-indol-3-yl)acetonitril
LEDER N#CCc1c[nH]c2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Indolyl-acetonitrile
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H8N2/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5H2
Formel vikt 156.0687