Läs mer
Indole-3-acetyl-L-glutamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indole-3-acetyl-L-glutamic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16N2O5/c18-13(17-12(15(21)22)5-6-14(19)20)7-9-8-16-11-4-2-1-3-10(9)11/h1-4,8,12,16H,5-7H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)/t12-/m0/s1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |