Läs mer
indole-3-acetyl-L-phenylalanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2-[(2-(1H-indol-3-yl)acetyl)amino]-3-phenylpropanoic acid |
| CAS | 57105-50-7 |
| Molekylformel | C19 H18 N2 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | indole-3-acetyl-L-phenylalanine, N-[2-(1H-Indol-3-yl)acetyl]-L-phenylalanine, N-(1H-Indol-3-ylacetyl)-L-phenylalanine, Indole-3-acetylphenylalanine, N-(3-Indolylacetyl)-L-phenylalanine |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18N2O3/c22-18(11-14-12-20-16-9-5-4-8-15(14)16)21-17(19(23)24)10-13-6-2-1-3-7-13/h1-9,12,17,20H,10-11H2,(H,21,22)(H,23,24)/t17-/m0/s1 |
| LEDER | OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)Cc2c[nH]c3ccccc23 |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[[2-(1H-indol-3-yl)acetyl]amino]-3-phenylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.358 |
| Formel vikt | 322.132 |