Läs mer
Indol-3-smörsyre, 98 %
Produktkod. 11432308
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432308 5 g 5g
11442308 25 g 25g
11452308 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11432308 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15260.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    635.40 SEK
    570.65 SEK / 5g
    Save 64.75 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 133-32-4 | C12H13NO2 | 203,241 g/mol
Indol-3-smörsyra är växthormon från auxinfamiljen (fytohormon). IBA tros vara en föregångare till indol-3-ättiksyra (IAA), den vanligaste och grundläggande auxin som förekommer och fungerar i växter. IAA genererar majoriteten av auxineffekterna i intakta växter och är det mest potenta inhemska auxinet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Indol-3-smörsyra är växthormon från auxinfamiljen (fytohormon). IBA tros vara en föregångare till indol-3-ättiksyra (IAA), den vanligaste och grundläggande auxin som förekommer och fungerar i växter. IAA genererar majoriteten av auxineffekterna i intakta växter och är det mest potenta inhemska auxinet.
Löslighet Lösligt i vatten
(0,25g/L).
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 133-32-4
Molekylformel C12H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 203.241
MDL-nummer MFCD00005664
InChI-nyckel JTEDVYBZBROSJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-3-butyric acid, 3-indolebutyric acid, 4-1h-indol-3-yl butanoic acid, indolebutyric acid, hormodin, 1h-indole-3-butanoic acid, seradix, indole-3-butanoic acid, jiffy grow, 4-indol-3-yl butyric acid
PubChem CID 8617
ChEBI CHEBI:33070
IUPAC-namn 4-(lH-indol-3-yl)butansyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indole-3-butyric Acid
Smältpunkt 121 °C till 125 °C
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 171120
Merck Index 14,4965
Löslighetsinformation Löslig i vatten (0,25g/L).
Formel vikt 203.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.