Läs mer
Indole-3-butyric acid, MedChemExpress
Produktkod. 16458888
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16458888 10 g
16461328 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16458888 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0186
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Indole-3-butyric acid (3-indolebutyric acid; IBA) is a plant growth auxin and a good rooting agent. It can promote herbs and woody ornamental plant rooting and used for improving fruit rate.
Indole-3-butyric acid (3-indolebutyric acid
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indole-3-butyric acid
CAS 133-32-4
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H13NO2
Kvantitet 10 g
Synonym 3-indolebutyric acid
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 35 mg/mL (172.21 mM)
LEDER O=C(O)CCCC1=CNC2=C1C=CC=C2
Molekylvikt (g/mol) 203.24
Formel vikt 203.24
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism