Läs mer
Indole-3-butyric Acid, Millipore™
Produktkod. 10642461
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10642461 500 g 500g
10425511 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10642461 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1003540500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 133-32-4
Specifikationer
Smältpunkt 121°C to 126°C
MDL-nummer MFCD00005664
Kvantitet 500 g
Synonym Indole-3-butyric acid, JBAA, IBA, Indole-3-butyric acid
Molekylvikt (g/mol) 203.24