Läs mer
Indol-3-smörsyra, MP Biomedicals™
Produktkod. 11398869 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398869 1 g 1g
11308879 5 g 5g
11318879 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11398869 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210204201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    418.00 SEK
    397.27 SEK / 1g
    Save 20.73 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 133-32-4
Molekylformel C12H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 203.241
MDL-nummer MFCD00005664
InChI-nyckel JTEDVYBZBROSJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-3-butyric acid, 3-indolebutyric acid, 4-1h-indol-3-yl butanoic acid, indolebutyric acid, hormodin, 1h-indole-3-butanoic acid, seradix, indole-3-butanoic acid, jiffy grow, 4-indol-3-yl butyric acid
PubChem CID 8617
ChEBI CHEBI:33070
IUPAC-namn 4-(lH-indol-3-yl)butansyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indole-3-butyric acid
Namnnotering Växthormon
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Formel vikt 203.24
Fysisk form Pulver