Läs mer
Indol-3-smörsyra, MP Biomedicals , LLC
Produktkod. 11328879 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackning:
Glas
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11328879 50 g Glas 50g
1 options
Produktkod. 11328879 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210204250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4775.00 SEK
    4545.20 SEK / 50g
    Save 229.80 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Indol-3-smörsyra har en renhet på 99,2% syra används som växttillväxthormon.
  • Ett naturligt förekommande fytohormon auxin (växttillväxtregulator)
  • Främjar rotbildning i sticklingar, men påverkar inte etennivåerna.
Specifikationer
CAS 133-32-4
Smältpunkt 118 °C till 126 °C
Färg Vitt
Förpackning Glas
Molekylformel C12H13NO2
Kvantitet 50 g
Synonym indole-3-butyric acid, 3-indolebutyric acid, 4-1h-indol-3-yl butanoic acid, indolebutyric acid, hormodin, 1h-indole-3-butanoic acid, seradix, indole-3-butanoic acid, jiffy grow, 4-indol-3-yl butyric acid
InChI-nyckel JTEDVYBZBROSJT-UHFFFAOYSA-N
Molekylvikt (g/mol) 203.24
PubChem CID 8617
ChEBI CHEBI:33070
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Indole-3-butyric Acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(indol-3-yl)butyric acid