Läs mer
Indol-3-smörsyra, TRC
Produktkod. 30041215
Change view
Kvantitet:
10 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041215 10 mg
30003561 1 g
30010718 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30041215 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI57780010MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 133-32-4
Molekylformel C12 H13 N O2
Molekylvikt (g/mol) 203.24
IUPAC-namn 4-(1H-indol-3-yl)butansyra
LEDER OC(=O)CCCc1c[nH]c2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(3-Indolyl)-butyric acid
Kvantitet 10 mg
Synonym 1H-Indole-3-butanoic acid (9CI, ACI), Indole-3-butyric acid (8CI), 1H-Indole-3-butyric acid, 3-Indolyl-γ-butyric acid, 3-Indolylbutyric acid, 4-(1H-Indol-3-yl)butanoic acid, 4-(1H-Indol-3-yl)butyric acid, 4-(3-Indolyl)butanoic acid, 4-(Indol-3-yl)butyric acid, [3-(3-Indolyl)propyl]carboxylic acid, Clonex, Clonex (rooting hormone), Hormex, Hormodin, IBA, Indole-3-butanoic acid, Indolebutyric acid, Kornevin, NSC 3130, Oxyberon, Rootex, Seradix, Seradix 2, Seradix 3, Seradix B 2, Seradix B 3, Stim-Root, β-IBA, β-Indolebutyric acid, β-Indolylbutyric acid, γ-(Indol-3-yl)butyric acid, γ-(Indole-3)-butyric acid
InChI formel InChI=1S/C12H13NO2/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15)
Formel vikt 203.0946