Läs mer
Indole-3-carbaldehyde, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15809160
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15809160 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15809160 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8047260025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 487-89-8
Smältpunkt 195°C to 198°C
MDL-nummer MFCD00005622
Kvantitet 25 g
Synonym Indole-3-carbaldehyde, Indol-3-aldehyde, Indole-3-carbaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 145.16