Läs mer
Indole-3-carbinol, MedChemExpress
Produktkod. 16452509
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
200 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16452509 1 g 1g
16451496 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16452509 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0170
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
MedChemExpress Indole-3-carbinol (I3C) inhibits NF-κB activity and also is an Aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist, and an inhibitor of WWP1 (WW domain-containing ubiquitin E3 ligase 1).
Indole-3-carbinol (I3C) inhibits NF-κB activity and also is an Aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist, and an inhibitor of WWP1 (WW domain-containing ubiquitin E3 ligase 1).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indole-3-carbinol
CAS 700-06-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H9NO
Kvantitet 1 g
Synonym I3C 3-Indolemethanol
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (679.49 mM; Need ultrasonic)
LEDER OCC1=CNC2=C1C=CC=C2
Molekylvikt (g/mol) 147.17
Formel vikt 147.17
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death