Läs mer
Indol-3-karbinol, TRC
Produktkod. 30396228
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30396228 50 g
1 options
Produktkod. 30396228 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI57800050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indole-3-Carbinole
CAS 700-06-1
Molekylformel C9 H9 N O
Kvantitet 50 g
Synonym 1H-Indole-3-methanol, Indole-3-methanol (6CI,7CI,8CI), 3-(Hydroxymethyl)indole, 3-Indolylcarbinol, 3-Indolylmethanol, Indinol, Indole-3-carbinol, NSC 525801
InChI formel InChI=1S/C9H9NO/c11-6-7-5-10-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-5,10-11H,6H2
LEDER OCc1c[nH]c2ccccc12
IUPAC-namn 1H-indol-3-ylmetanol
Molekylvikt (g/mol) 147.17
Formel vikt 147.0684