Läs mer
Indole-3-carbonitrile, 98%
Produktkod. 11418696
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418696 5 g 5g
11408696 1 g 1g
11428696 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11418696 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16041.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5457-28-3 | C9H6N2 | 142.16 g/mol
Indol-3-karbonitril används som ett syntesreagens för framställning av 4-substitueradeβ -laktamer, biologiskt aktiva indoler, hämmare av glykogensyntaskinas 3β (GSK-3), indolfragment som inosinmonofosfatdehydrogenas (IMPDH)-hämmare och HIV-1-integrashämmare. Det används också som en reaktant för intramolekylära oxidativa CH-kopplingsreaktioner med tillämpningar i medelringsyntestekniker och för framställning av tryptofan dioxygenashämmare pyridyl-etenyl-indoler som potentiella anticancer immunmodulatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Indol-3-karbonitril används som ett syntesreagens för framställning av 4-substitueradeβ -laktamer, biologiskt aktiva indoler, hämmare av glykogensyntaskinas 3β (GSK-3), indolfragment som inosinmonofosfatdehydrogenas (IMPDH)-hämmare och HIV-1-integrashämmare. Det används också som en reaktant för intramolekylära oxidativa CH-kopplingsreaktioner med tillämpningar i medelringsyntestekniker och för framställning av tryptofan dioxygenashämmare pyridyl-etenyl-indoler som potentiella anticancer immunmodulatorer.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Den är känslig för ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5457-28-3
Molekylformel C9H6N2
Molekylvikt (g/mol) 142.16
MDL-nummer MFCD00022717
InChI-nyckel CHIFTAQVXHNVRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanoindole, indole-3-carbonitrile, 3-indolecarbonitrile, chembl46724, zlchem 360, 3-cyano-1h-indole, pubchem7325, acmc-209lhi, 1h-indol-3-yl cyanide
PubChem CID 230282
IUPAC-namn lH-indol-3-karbonitril
LEDER N#CC1=CNC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indole-3-carbonitrile
Smältpunkt 177°C to 182°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 120888
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 142.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.